Drukuj
COMU 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(6-Cyano-2-methyl-7-oxo-4,8-dioxa-2,5-diazadec-5-en-3-ylidene)morpholin-4-ium hexafluorophosphate(V), (1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidenaminooxy)dimethylamino-morpholino-carbenium hexafluorophosphate
439480050 439480100 439481000
ACRO439480050EA 315 PLN
ACRO439480050 ACRO439480100 ACRO439481000
COMU 97%
COMU
Formuła: C₁₂H₁₉F₆N₄O₄P
MW: 428.272 g/mol
Temp. topnienia: 151.4…152.9 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11975052
Numer CAS: 1075198-30-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145.0 °C (Dec)
Water ≤3.00 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure