Drukuj
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439440010 439440050
ACRO439440010EA 352 PLN
ACRO439440010 ACRO439440050
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 99%
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formuła: C₅H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 50…52 °C (1 mmHg)
Gęstość: 0,921 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788747
Numer CAS: 104641-60-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -6° to -8° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %