Drukuj
Sól monosodowa kwasu α-ketoglutarowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439350050 439350250 439351000
ACRO439350050EA 275 PLN
ACRO439350050 ACRO439350250 ACRO439351000
Sól monosodowa kwasu α-ketoglutarowego 98%
Sól monosodowa kwasu α-ketoglutarowego
Formuła: C₅H₅NaO₅
MW: 168.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064196
Numer CAS: 22202-68-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
UV at 430 nm A: ≤0.200
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %