Drukuj
L-(+)-Mleczan sodowy 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium-(S)-lactate, (S)-(+)-Lactic acid sodium salt, L(+)-Lactic acid sodium salt
439220100 439220500
ACRO439220100EA 476 PLN
ACRO439220100 ACRO439220500
L-(+)-Mleczan sodowy 99%, extra pure
L-(+)-Mleczan sodowy
Formuła: C₃H₅NaO₃
MW: 112.06 g/mol
Temp. topnienia: 161.6…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066576
Numer CAS: 867-56-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -12° to -13° (20 °C, 589 nm) (C=1 in H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %