Drukuj
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
439210010 439210050
ACRO439210010EA 267 PLN
ACRO439210010 ACRO439210050
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester 97%
(±)-Boc-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Formuła: C₁₀H₂₀NO₇P
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02178893
Numer CAS: 89524-98-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %