Drukuj
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: BEMP phosphazene, 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-N,N-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2
439160010 439160050
ACRO439160010EA 632 PLN
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formuła: C₁₃H₃₁N₄P
MW: 274.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 74 °C (.1 mmHg)
Gęstość: 0.948 g/cm³
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00043143
Numer CAS: 98015-45-3
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %