Drukuj
4-Bromophenethyl bromide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439530010 439530100
ACRO439530010EA 232 PLN
ACRO439530010 ACRO439530100
4-Bromophenethyl bromide 96%
4-Bromophenethyl bromide
Formuła: C₈H₈Br₂
Temp. Wrzenia: 97…98,5 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,73 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045052
Numer CAS: 1746-28-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %