Drukuj
Eriochrome Black T ACS indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439140010 439142500
ACRO439140010EA 1090 PLN
ACRO439140010 ACRO439142500
Eriochrome Black T ACS indicator grade
Eriochrome Black T
Formuła: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003935
Numer CAS: 1787-61-7
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution (0.1% water) Pases test