Drukuj
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Magnesium, bromoethynyl-, Bromo(ethynyl)magnesium
439121000 439128000
439121000.EA 299 PLN
439121000. 439128000.
Ethynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Ethynylmagnesium bromide
Formuła: C₂HBrMg
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075342
Numer CAS: 4301-14-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M