Drukuj
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
439090250 439090100
ACRO439090250EA 370 PLN
ACRO439090250 ACRO439090100
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine 98%
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosine
Formuła: C₂₈H₂₉NO₅
MW: 459.54 g/mol
Temp. topnienia: 150…156 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037129
Numer CAS: 71989-38-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)