Drukuj
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclopropanesulphonylchloride
439020010 439020050
ACRO439020010EA 1700 PLN
ACRO439020010 ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formuła: C₃H₅ClO₂S
Temp. Wrzenia: 60 °C (2Torr)
Gęstość: 1,38 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631933
Numer CAS: 139631-62-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %