Drukuj
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 280 PLN
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formuła: C₁₆H₁₀O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005521
Numer CAS: 4808-48-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %