Drukuj
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-hydroxymethylbenzyl chloride, (4-(Chloromethyl)phenyl)methanol, 4-(hydroxymethyl)benzyl chloride, Benzenemethanol,4-(chloromethyl)-
438920010 438920050
ACRO438920010EA 265 PLN
ACRO438920010 ACRO438920050
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₉ClO
MW: 156.609 g/mol
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427011
Numer CAS: 16473-35-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %