Drukuj
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-phenyl-1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane-4-carboxamide, 1,4-diaza-bicyclo[3.2.2]nonane, 1,4-Diazobicylco[3.2.2]nonane
438900010 438900050
ACRO438900010EA 1300 PLN
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Formuła: C₇H₁₄N₂
Temp. Wrzenia: 77…79 °C (6Torr)
Temp. topnienia: 58…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14581694
Numer CAS: 283-38-5
Jednostka: 3259
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %