Drukuj
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2-Chloropyridin-4-yl)methanamine, 4-Aminomethyl-2-chloropyridine
438890010 438890050
ACRO438890010EA 1040 PLN
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formuła: C₆H₇ClN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06212875
Numer CAS: 144900-57-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %