Drukuj
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Magnesium 2-methanidyl-1,3-dioxolane Bromide, magnesium(2+) ion 1,3-dioxolan-2-ylmethanide bromide
438861000 438868000
438861000.EA 621 PLN
438861000. 438868000.
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
Formuła: C₄H₇BrMgO₂
Temp. Wrzenia: 65…67 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,94 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321271
Numer CAS: 180675-22-3
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M