Drukuj
2-Amino-2-tiazolina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438851000 438850050
ACRO438851000EA 349 PLN
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-tiazolina 97%
2-Amino-2-tiazolina
Formuła: C₃H₆N₂S
Temp. Wrzenia: 221,8 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 77…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005313
Numer CAS: 1779-81-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %