Drukuj
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Stabilizacja: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
438690050 438690250
ACRO438690050EA 591 PLN
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilised
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formuła: C₉H₂₁BrOSi
Temp. Wrzenia: 182 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,093 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216589
Numer CAS: 89031-84-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %