Drukuj
FMOC isothiocyanate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 9-Fluorenylmethoxycarbonyl isothiocyanate, 9H-fluoren-9-ylmethyl N-(sulphanylidenemethylidene)carbamate, 9-fluorenylmethoxycarbonylisothiocyanate, Fmoc-Isothiocyanate
438660010 438660050
ACRO438660010EA 691 PLN
ACRO438660010 ACRO438660050
FMOC isothiocyanate 97%
FMOC isothiocyanate
Formuła: C₁₆H₁₁NO₂S
MW: 281.329 g/mol
Temp. topnienia: 44…45 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01861169
Numer CAS: 199915-38-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 4.8 to 5.2 % (N)