Drukuj
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438650010 438650050
ACRO438650010EA 1490 PLN
ACRO438650010 ACRO438650050
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formuła: C₄H₄NNaO₆S
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00043100
Numer CAS: 106627-54-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Sodium (Na) 9.95 to 11.22 %
Elemental Analysis ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen