Drukuj
3-Ethynylthiophene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
438580010 438580050
ACRO438580010EA 391 PLN
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formuła: C₆H₄S
Temp. Wrzenia: 152…154 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,098 g/cm³
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039973
Numer CAS: 67237-53-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %