Drukuj
azotan strontu 98%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
438520010 438520050
ACRO438520010EA 420 PLN
ACRO438520010 ACRO438520050
azotan strontu 98%, extra_pure
azotan strontu
Formuła: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Temp. Wrzenia: 645 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 570 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011248
Numer CAS: 10042-76-9
Jednostka: 1507
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08926
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm