Drukuj
N-Boc-pyrrole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438510250 438511000
ACRO438510250EA 430 PLN
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 97 °C (2,3Torr)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00209559
Numer CAS: 5176-27-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %