Drukuj
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010 438450050
ACRO438450010EA 1060 PLN
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formuła: C₅H₃ClN₂O
Temp. topnienia: 113…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10696891
Numer CAS: 933702-55-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %