Drukuj
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
438430050 438430250
ACRO438430050EA 471 PLN
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formuła: C₅H₇F₅O
MW: 178.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 134…135 °C
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153224
Numer CAS: 148043-73-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %