Drukuj
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
438410010 438410050
ACRO438410010EA 363 PLN
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₄H₉ClO₂S
Temp. Wrzenia: 77…78 °C (11Torr)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369800
Numer CAS: 35432-36-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %