Drukuj
Methyl benzenesulphinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438610050 438610250
ACRO438610050EA 567 PLN
ACRO438610050 ACRO438610250
Methyl benzenesulphinate 98%
Methyl benzenesulphinate
Formuła: C₇H₈O₂S
Temp. Wrzenia: 110…112 °C (16Torr)
Gęstość: 1,194 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674051
Numer CAS: 670-98-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %