Drukuj
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438250010 438250050
ACRO438250010EA 402 PLN
ACRO438250010 ACRO438250050
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile 97%
2-Methyl-2-phenylpropanenitrile
Formuła: C₁₀H₁₁N
Temp. Wrzenia: 54…56 °C (1 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00099614
Numer CAS: 1195-98-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %