Drukuj
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438240010 438240050
ACRO438240010EA 621 PLN
ACRO438240010 ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formuła: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08443993
Numer CAS: 208167-83-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥96.0 %