Drukuj
Methyl tridecanoate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
438200010 438200050 438200100
ACRO438200010EA 268 PLN
ACRO438200010 ACRO438200050 ACRO438200100
Methyl tridecanoate 97%
Methyl tridecanoate
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (4Torr)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008977
Numer CAS: 1731-88-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %