Drukuj
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438170010 438170050
ACRO438170010EA 329 PLN
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 53…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664350
Numer CAS: 213193-32-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %