Drukuj
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438160010 438160050
ACRO438160010EA 295 PLN
ACRO438160010 ACRO438160050
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 109…110 °C (,1Torr)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017342
Numer CAS: 23501-93-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %