Drukuj
Methyl picolinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl pyridine-2-carboxylate
438140050 438140250 438141000
ACRO438140050EA 211 PLN
ACRO438140050 ACRO438140250 ACRO438141000
Methyl picolinate 98%
Methyl picolinate
Formuła: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 95 °C (1hPa)
Temp. topnienia: 14…16 °C
Gęstość: 1.137 g/cm³
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038038
Numer CAS: 2459-07-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %