Drukuj
1-Boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl Piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine, Piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-butyl piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-piperidine
438080050 438080250
ACRO438080050EA 236 PLN
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formuła: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 58 °C (.3mbar)
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093935
Numer CAS: 75844-69-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %