Drukuj
Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alpha-bromophenylacetate
438060050 438060250 438061000
ACRO438060050EA 206 PLN
ACRO438060050 ACRO438060250 ACRO438061000
Ethyl-α-bromophenylacetate 97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formuła: C₁₀H₁₁BrO₂
Temp. Wrzenia: 89…92 °C (1,2hPa)
Gęstość: 1,389 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013536
Numer CAS: 2882-19-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %