5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
438030010
438030050
ACRO438030010EA
755
PLN
ACRO438030010
ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formuła:
C₈H₉NO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03617969 Numer CAS: 42933-43-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 80 to 84 °C |
GC | ≥96.0 % |