Drukuj
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-BOC protected
437980010 437980050
ACRO437980010EA 755 PLN
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213.28 g/mol
Temp. topnienia: 58…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07779385
Numer CAS: 147804-30-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %