Drukuj
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 621 PLN
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine 97%
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Formuła: C₈H₈N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00628970
Numer CAS: 72745-76-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %