Drukuj
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine
437910010 437910050
ACRO437910010EA 268 PLN
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formuła: C₅H₄BrClN₂
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955627
Numer CAS: 26163-03-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %