Drukuj
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine, (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
437880010 437880050
ACRO437880010EA 507 PLN
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formuła: C₁₁H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 108…115 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082766
Numer CAS: 114715-38-7
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)