Drukuj
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
437830010 437830050
ACRO437830010EA 831 PLN
ACRO437830010 ACRO437830050
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formuła: C₅H₉ClO₂S
Temp. Wrzenia: 95…98 °C (2Torr)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04117774
Numer CAS: 26394-17-2
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %