Drukuj
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437750010 437752500
ACRO437750010EA 1050 PLN
ACRO437750010 ACRO437752500
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formuła: C₇H₅NO₂
MW: 135.12 g/mol
Temp. topnienia: 123.3…124.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010103
Numer CAS: 5431-44-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥96.0 %