Drukuj
4-Cyanophenylacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437730010 437730050
ACRO437730010EA 685 PLN
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Formuła: C₉H₇NO₂
Temp. topnienia: 151…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798066
Numer CAS: 5462-71-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %