Drukuj
3-Methoxyanthranilic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 189 PLN
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
3-Methoxyanthranilic acid 98%
3-Methoxyanthranilic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075178
Numer CAS: 3177-80-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %