Drukuj
Boc-b-Alanine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 120 PLN
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Formuła: C₈H₁₅NO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037291
Numer CAS: 3303-84-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N