Drukuj
5-Bromo-2-methylindole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437560010 437560050
ACRO437560010EA 447 PLN
ACRO437560010 ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Formuła: C₉H₈BrN
Temp. topnienia: 104…106 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863677
Numer CAS: 1075-34-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to pink to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %