Drukuj
Sodium hexanoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
437540100 437540250
ACRO437540100EA 456 PLN
ACRO437540100 ACRO437540250
Sodium hexanoate 99%
Sodium hexanoate
Formuła: C₆H₁₁NaO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00059056
Numer CAS: 10051-44-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %