Drukuj
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
437510010 437510050
ACRO437510010EA 263 PLN
ACRO437510010 ACRO437510050
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temp. topnienia: 104.6…112.6 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03839941
Numer CAS: 172603-05-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %