Drukuj
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
437500010 437500050
ACRO437500010EA 907 PLN
ACRO437500010 ACRO437500050
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formuła: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243.3000 g/mol
Temp. topnienia: 99…100.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800239
Numer CAS: 157688-46-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 102 °C
Titration with NaOH 96 to 104 %