Drukuj
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
437470010 437470050
ACRO437470010EA 931 PLN
ACRO437470010 ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formuła: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03839877
Numer CAS: 140645-24-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)